Learn More
Thermo Scientific Chemicals Becher aus Glaskohlenstoff, Thermo Scientific Chemicals
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 039025.KT
982.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15496285
  • 1010.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
  • Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
  • Keine Kontamination von analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
90 mm
Glasartiger Kohlenstoff
Jeweils
400 mL
886 mm
Becher
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Becher aus Glaskohlenstoff, Thermo Scientific Chemicals > 1each