Learn More
Smeg™ GW2145 Basisreinigungsgerät für Glasartikel
Zur antibakteriellen thermischen Desinfektion. Das Smeg Instruments Laborglaswaren GW2145 Basis-Waschgerät verfügt über ein elektronisches Türverriegelungssystem für Anwendersicherheit.
Marke: Smeg™ GW2145
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Waschen bis zu 95 °C
- Mikroprozessor-programmierbare elektronische Steuerungen
- Serieller Anschluss RS232 zum Anschließen an einen externen Drucker oder PC
- Aktive thermodynamische Trocknung
- Hocheffizienter Dampfkondensator Ecoslim, mit Kaltwasserinjektion
- Waschmittelschuh-Waschmittelspender, Peristaltikpumpe für säurehaltigen Flüssigkeitsneutralisator
- Installation von zwei zusätzlichen Peristaltikpumpen möglich
- Waschkammer und Innentür sind aus AISI 316L-Edelstahl gefertigt
- Die Außenwände bestehen aus AISI 304-Edelstahl
- Zwei unabhängige Waschebenen durch Teleskopführungen
- Enthält Wasserenthärter mit Salzsensor
- Anschlüsse für Kaltwasser und entmineralisiertes Wasser
- Programme: 9 Standard, 6 frei
- Außenabmessungen: L x T x H: 450 x 620 x 850mm
- Interne Arbeitsmaße L x T x H: 370 x 480 x 570mm
- SCHUKO-Stecker 16 A - 250 V im Lieferumfang enthalten
- Obere und untere Wagen D-CS1 und D-CS2 im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Basisreinigungsgerät für Glasartikel | |
GW2145. | |
230 V |
Inklusive Oberkorbwagen mit Sprüharm und Unterkorb | |
1/N/PE max. 3,3 kW | |
50 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Smeg™ GW2145 Basisreinigungsgerät für Glasartikel > GW2145 Basisreinigungsgerät für Glasartikel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur