Learn More
BUCHI Glas-Woulff-Kolben
Marke:  BUCHI 025519
Artikelnummer. 10723683
  • 451.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Spezifikation
Glas
Kunststoff
800 mL
Woulff-Kolben
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BUCHI Glas-Woulff-Kolben > Kapazität: 800 ml