Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Weighing Boat, 10 ml
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05568010
Artikelnummer. 10248203
  • 34.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Spezifikation
Weigh Boat
10 ml
127 mm
Borosilicate Glass
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Glass Weighing Boat, 10 ml > Glass weighing boat, round shape, 10ml