Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit Glasstopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Hohlglasstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
43.60 CHF - 334.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Glas
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Graduated Ja
Klasse A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 20
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10597251
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820292
1000 ml 19/32 NS Standardschliff
70.51 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10029760
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820294
2000 ml 29/32 NS Standardschliff
107.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11766762
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820281
100 ml 14/23 NS Standardschliff
101.00 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11730984
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820280
100 ml 12/21 NS Standardschliff
52.70 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11710984
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820261
10 ml 10/19 NS Standardschliff
44.70 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11726762
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820260
10 ml 7/16 NS Standardschliff
54.30 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10180851
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820298
10000 ml 45/40 NS Standardschliff
334.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11776762
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820285
200 ml 14/23 NS Standardschliff
60.85 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11736762
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820265
20 ml 10/19 NS Standardschliff
56.90 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11864412
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820266
20 ml 12/21 NS Standardschliff
44.55 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11716063
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820286
250 ml 14/23 NS Standardschliff
64.95 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11824272
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820271
25 ml 12/21 NS Standardschliff
48.50 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11746762
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820270
25 ml 10/19 NS Standardschliff
44.55 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10777081
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820297
5000 ml 34/35 NS Standardschliff
218.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11726063
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820290
500 ml 19/26 NS Standardschliff
80.35 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11756762
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820275
50 ml 12/21 NS Standardschliff
61.25 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11790964
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820253
5 ml 10/19 NS Standardschliff
45.05 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11720984
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820278
50 ml 14/23 NS Standardschliff
61.35 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11716762
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820252
5 ml 7/16 NS Standardschliff
43.60 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10534062
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2820293
1000 ml 24/29 NS Standardschliff
66.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit NS-Schliff und hohlen Glasstopfen
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Borosilikatglas, Duran Glas
A
Glas
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben aus Glas mit Glasstopfen