Learn More
Duran™ Messkolben aus Glas
Mit Bördelrand
Marke: Duran™ 213728673
155.63 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ohne Stopfenbett
- Kein Aufdruck
Spezifikation
10000 ml | |
Glas | |
Mit Bördelrand |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Duran™ Messkolben aus Glas > Kapazität: 10000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur