Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Rand werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2800190
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11798061
  • 58.20 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit blauer Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.25 ml
Ja
500 ml
260 mm
±0.25 ml
A
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben aus Glas > Kapazität: 500 ml