Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Rand werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2800180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
± 0.1 ml | |
Ja |
100 ml | |
170 mm | |
±0,1 ml | |
A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben aus Glas > Kapazität: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur