Learn More
Bochem™ Glasröhrchen-Cutter
Mit Hartmetallrad. Bochem Glasröhrchen-Cutter eignen sich für verschiedene Durchmesser.
Marke: Bochem™ 12210
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Hartmetallrad
Spezifikation
Ms-Ni | |
40 mm | |
Glasröhrchen-Cutter |
Katalogseite
DateigrößeVersion: 299.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Glasröhrchen-Cutter > Durchmesser:40mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu