Learn More
Macherey-Nagel™ TLC-Platte aus Glas
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
TLC glass plates in different plate sizes for many different applications, SILGUR-25-C (channel plate), Unmodified silica gel (SiOH) with concentrating zone (kieselguhr, diatomaceous earth or diatomite).
Spezifikation
Spezifikation
Material | Glas |
Menge | 25er-Packung |
Typ | TLC-Platte |
Fluoreszierender Indikator | UV254 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 19 Kanäle |
Enthält | Kanäle |
Dicke (metrisch) | 0,25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ TLC-Platte aus Glas >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur