Learn More
VEE GEE Glass Thermometer
The serialized glass thermometer is a precise instrument suitable for various general-purpose applications in laboratories, universities, food and beverage, environmental, wastewater, and other settings
34.60 CHF - 42.95 CHF
Spezifikation
Flaschenfüllung | Safety Blue |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications |
Material | Glass |
Sondentyp | Immersion/General Purpose (Tapered) |
Thermometerfüllung | Safety Blue |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Art der Immersion | Immersion Length | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Art der Immersion | Immersion Length | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17821224
|
VEE GEE
80701 |
-34.4 to +48.9°C | -30 to +120°F | Total Immersion | 30.48 cm (12 in.) |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17811224
|
VEE GEE
80702 |
-20 to +110°C | -4 to +230°F | Total Immersion | 30.48 cm (12 in.) |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17831224
|
VEE GEE
80703 |
-17.8 to +148.9°C | 0 to 300°F | Total Immersion | 30.48 cm (12 in.) |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17801224
|
VEE GEE
80706 |
-35 to +50°C | -31 to +122°F | Total Immersion | 30.48 cm (12 in.) |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17891214
|
VEE GEE
80707 |
-20 to +110°C | -4 to +230°F | Total Immersion | 30.4 cm (12 in.) |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17831194
|
VEE GEE
80708 |
-20 to +150°C | -4 to +302°F | Total Immersion | 30.48 cm (12 in.) |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17891254
|
VEE GEE
80901 |
-34.4 to +48.9°C | -30 to +120°F | Teilweises Eintauchen | To immersion line |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17891224
|
VEE GEE
80902 |
-20 to +110°C | -4 to +230°F | Teilweises Eintauchen | To immersion line |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17881224
|
VEE GEE
80903 |
-17.8 to +148.9°C | 0 to 300°F | Teilweises Eintauchen | To immersion line |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17841224
|
VEE GEE
80905 |
-6.7 to +260°C | 20 to 500°F | Teilweises Eintauchen | To immersion line |
42.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17871224
|
VEE GEE
80906 |
-35 to +50°C | -31 to +122°F | Teilweises Eintauchen | To immersion line |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17851224
|
VEE GEE
80907 |
-20 to +110°C | -4 to +230°F | Teilweises Eintauchen | To immersion line |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17821254
|
VEE GEE
80908 |
-20 to +150°C | -4 to +302°F | Teilweises Eintauchen | To immersion line |
34.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17851234
|
VEE GEE
80910 |
-23.2 to +121°C | -10 to +250°F | Teilweises Eintauchen | To immersion line |
42.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
- Accuracy is equal to one subdivision
- Immersion: Total or Partial option
Spezifikation
Safety Blue | |
Glass | |
Safety Blue | |
0.64 cm |
Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications | |
Immersion/General Purpose (Tapered) | |
±1 subdivision |