Learn More
KD Scientific Glass Syringe
Economical and reusable glass syringes. Available in sizes ranging from 1 mL to 200 mL.
Marke:  KD Scientific 780874
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12200119
  • 202.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • Das neue Sortiment an Glasspritzen bietet eine Glasspritze für die meisten Anwendungen
  • Es werden über 10 Spritzen von 1,0 mL bis 200 mL angeboten
  • Alle Spritzen sind aus hitzebeständigem Borosilikatglas hergestellt
  • Das Material und die Konstruktion sind resistent gegen Stöße und plötzliche Temperaturschwankungen
  • Sie werden alle geglüht und getestet, bis sie frei von inneren Spannungen sind, um wiederholtem Waschen standzuhalten
Spezifikation
Spezifikation
Borosilicate Glass
Yes
Reusable
KD Scientific Syringe Pumps
Yes
No Needle Included
Syringe
10 mL
Luer Lock
Non-sterile
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KD Scientific Glass Syringe > 10 mL, Luer Lock