Learn More
Cole Parmer™ Glasrührstäbe mit Gummiwischer
Weiches Borosilikatglas mit abgerundeten Enden und abnehmbarem Gummiwischer.
Marke:  Cole Parmer™ 06369-54
Artikelnummer. 11725848
  • 28.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Stab aus Borosilikatglas.
  • Abgerundete Enden.
  • Vormontiert.
  • Herausnehmbarer Gummiwischer.
  • Das Glas ist chemisch beständig und hält ohne Gummiwischer Temperaturen bis 205 °C stand.
  • Autoklavierbar.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
8 in.
Glas, Gummi
Gummiwischer
Bis zu 205 °C ohne Gummiwischer
12/Pckg.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole Parmer™ Glasrührstäbe mit Gummiwischer > 8 in.