Learn More
Gravis Probenflasche aus Glas
Hervorragend geeignet für die Aufnahme und Lagerung von kleinen Mengen flüssiger Proben. Gravis Probenflaschen sind aus Kalknatronglas gefertigt.
Marke:  Gravis E009361140
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15134633
  • 133.00 CHF / 140 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Beschreibung
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Glas
67 mL
140
140 Packung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gravis Probenflasche aus Glas > Fassungsvermögen:Gehäuse 67mL