Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Marke:  Poulten Graf™ 101 08138
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10749331
  • 429.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Zum Dispensieren reiner organischer Lösungsmittel.Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmitteldispenser aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
  • Solider Spenderkolben aus Glas
  • Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
  • Mit Zertifikat, individuell nummeriert
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
  • Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Spezifikation
Fortuna Optifix Lösemittelspender
2 bis 10 ml
Je
PTFE, Polypropylen, Glasfaser
Zur Dispensierung von Lösungsmitteln
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln > Volumen:2 bis 10 ml