Learn More
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Marke:  Poulten Graf™ 101 08148
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10568721
  • 651.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
Zum Dispensieren reiner organischer Lösungsmittel.Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmitteldispenser aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
  • Solider Spenderkolben aus Glas
  • Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
  • Mit Zertifikat, individuell nummeriert
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
  • Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Spezifikation
Fortuna Optifix Lösemittelspender
10 bis 50 ml
Je
PTFE, Polypropylen, Glasfaser
Zur Dispensierung von Lösungsmitteln
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Graf™ Fortuna Optifix Dispenser aus Glass/PP/PTFE für die Dosierung von Lösungsmitteln > Volumen:10 bis 50 ml