Learn More
Macherey-Nagel™ Adamant™ unmodifizierte Standard-Silikaschichten für TLC, UV254
Erhöhen der Trenneffizienz und Maximierung der Auflösung bei der TLC (Dünnschichtchromatographie). Unmodifizierte Adamant™ Standard-Silikaschichten für TLC, UV254 auf Glasplatten verfügen über ein optimiertes Bindesystem und einen UV-Indikator.
Marke:  Macherey-Nagel™ 821030
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10651363
  • 182.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Erhöhen der Trenneffizienz und Maximierung der Auflösung bei der TLC (Dünnschichtchromatographie).Unmodifizierte Adamant™ Standard-Silikaschichten für TLC, UV254 auf Glasplatten verfügen über ein optimiertes Bindesystem und einen UV-Indikator.
  • Adamant™Platten verfügen über ein neu entwickeltes Bindemittelsystem, das eine hervorragende Härte der Silikaschicht ergibt
  • Die Platte kann zur eindeutigen Identifizierung leicht beschriftet werden
  • Die Abriebfestigkeit verhindert unerwünschte Veränderungen oder Schäden an der Schicht während des Transports oder der Handhabung
  • Eine staubfreie Platte ermöglicht eine komfortable Handhabung und vermeidet die Kontamination der TLC-Kammer durch Silika
  • Mit Fluoreszenzanzeige bei 254 nm
  • 250 μm Schichtdicke Silika 60, spezifische Oberfläche (BET) ∼ 500 m2/g.
  • Mittlere Porengröße 60 Å
  • Spezifisches Porenvolumen 0,75 ml/g, 
  • Partikelgröße 5 – 17 µm
  • Erhöhte Trennleistung durch optimierte Partikelgrößenverteilung
  • Hohe Eignung für Spurenanalysen, die durch einen UV-Indikator mit erhöhter Brillanz und einem geräuscharmen Hintergrund der Schicht entstehen
  • Erhältlich als Glasplatten 
Spezifikation
Spezifikation
Adamant™
60Å
Glasplatten
0.75 ml/g
∼500 m2/g
200 x 200 mm
5 bis 17 μm
25/Packung
UV254
Silica 60
0.25 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Adamant™ unmodifizierte Standard-Silikaschichten für TLC, UV254 > Plattengröße:200 x 200mm