Learn More
Macherey-Nagel™ Adamant Glasplatte
76.35 CHF - 182.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
---|---|
Porengröße | 60 Å |
Typ | Glasplatten |
Porenvolumen | 0,75 ml/g |
Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10181802
|
Macherey-Nagel™
821050 |
10 x 10 cm | 25er-Packung |
76.35 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10264522
|
Macherey-Nagel™
821060 |
20 x 20 cm | 25er-Packung |
182.00 CHF
25 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10356022
|
Macherey-Nagel™
821040 |
5 x 10 cm | 50er-Packung |
140.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
5 bis 17 μm | |
Glasplatten | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g |