Learn More
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetten aus Glas
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC Einweg-Pasteurpipetten aus Glas werden aus sorgfältig ausgewählten Rohren auf vollautomatischen Maschinen präzisionsgefertigt, was eine absolute Einheitlichkeit bei der Produktion gewährleistet.
87.85 CHF - 382.01 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5732, ISO7712
Typ Pasteurpipette
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Länge (metrisch) Sterilität Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Sterilität Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10659932
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D810/PP
150 mm Unsteril Verstopft
130.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10026041
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D810
150 mm Unsteril Nicht angeschlossen
272.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10446111
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D812/PP
230 mm Unsteril Verstopft
141.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10006021
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D897
150 mm Unplugged
126.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10209381
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D812
230 mm Unsteril Nicht angeschlossen
336.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15934702
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D812/VA
230 mm Steril Verstopft Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10055921
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D812/VA
230 mm Steril Verstopft Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10351552
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D810/VA
150 mm Steril Verstopft Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15962290
Unterlagen ansehen
Poulten & Graf GmbH
D810/VA
150 mm Steril Verstopft Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit oder ohne Stopfen lieferbar
  • Glaspipetten sind in Längen von 150, 230 und 270 mm lieferbar
  • Die Verpackungsmaterialien werden sorgfältig ausgewählt, um Anwenderfreundlichkeit bei maximalem Schutz vor Bruch beim Transport und minimale Kontamination durch Fusseln oder Staub sicherzustellen
  • Alle Standardpipetten können mit „Dichtstellen“ und Bruchmarkierung geliefert werden
Spezifikation
Spezifikation
BS5732, ISO7712
Pasteurpipette
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetten aus Glas
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis