Learn More
Poulten & Graf GmbH Volac™ Pasteurpipetten aus Glas
Die Poulten & Graf GmbH VOLAC Einweg-Pasteurpipetten aus Glas werden aus sorgfältig ausgewählten Rohren auf vollautomatischen Maschinen präzisionsgefertigt, was eine absolute Einheitlichkeit bei der Produktion gewährleistet.
Marke: Poulten & Graf GmbH D812/VA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit oder ohne Stopfen erhältlich
- Glaspipetten werden in Längen von 150, 230 und 270 mm geliefert
- Die Verpackungsmaterialien werden sorgfältig ausgewählt, um Anwenderfreundlichkeit bei maximalem Schutz vor Bruch beim Transport und minimale Kontamination durch Fusseln oder Staub sicherzustellen
- Alle Standardpipetten können mit „Dichtstellen“ und Bruchmarkierung geliefert werden
Spezifikation
BS5732, ISO7712 | |
Kalknatronglas | |
Verstopft | |
230 mm | |
Ja |
6.8 – 7.1 mm | |
Steril | |
250 | |
Pasteur-Pipette |