Learn More
Karl Hecht™ Glasmörser
Eine ausgezeichnete Option für das Mahlen von Proben und Materialien, insbesondere für pharmakologische Anwendungen.
Marke:  Karl Hecht™ 47028012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15651497
  • 50.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Raue Innenseite unterstützt beim Mahlen
  • Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Erhältlich in mehreren Fassungsvermögen
Spezifikation
Spezifikation
400 mL
120 mm
Borosilikatglas 3.3
90 mm
Raue Innenseite
Mörtel
Mahlwerkstoffe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Karl Hecht™ Glasmörser > 400 ml Kapazität