Learn More
Karl Hecht™ Glasmörser
Eine ausgezeichnete Option für das Mahlen von Proben und Materialien, insbesondere für pharmakologische Anwendungen.
Marke: Karl Hecht™ 47028010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Raue Innenseite unterstützt beim Mahlen
- Breite Tülle zum einfachen Ausgießen
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Erhältlich in mehreren Fassungsvermögen
Spezifikation
225 mL | |
100 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
75 mm |
Raue Innenseite | |
Mörtel | |
Mahlwerkstoffe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Glasmörser > 225 ml Kapazität
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur