Learn More
Hirschmann™ Minicap™ Kapillarpipette aus Glas
Ermöglicht eine fehlerfreie Kapillarenbefüllung im Labor
105.00 CHF - 238.00 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11871060
|
Hirschmann™
9000100 |
0,5 μl |
109.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11780055
|
Hirschmann™
9000199 |
100 μl |
111.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11871050
|
Hirschmann™
9000110 |
10 μl |
111.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11821050
|
Hirschmann™
9000101 |
1 μl |
105.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11722293
|
Hirschmann™
9000120 |
20 μl |
106.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11881060
|
Hirschmann™
9000125 |
25 μ l |
111.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11831050
|
Hirschmann™
9000102 |
2 μl |
238.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10666751
|
Hirschmann™
9000130 |
30 μl |
111.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11841050
|
Hirschmann™
9000103 |
3 μl |
105.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11851050
|
Hirschmann™
9000104 |
4 μl |
106.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11757663
|
Hirschmann™
9000150 |
50 μl |
111.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11861050
|
Hirschmann™
9000105 |
5 μl |
110.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11732293
|
Hirschmann™
9000140 |
40 μl |
111.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Nicht heparinisiert
- Durchgängige Minikappen
- Gemäß ISO 9000, CE gemäß IVD 98/79 EC
- Farbcodierte Fläschchenkappe mit Kapillarspender
- Konformität zertifiziert, mit Chargennummer
Specifications
Minicap Kapillarpipette | |
Ja |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.