Learn More
Cole-Parmer™ Mikropipette aus Glas
Marke:  Cole-Parmer™ 07950-10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11878601
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
±1 %
0.19 mm
Glass
1 μl
Micropipet
Yes
0.635 mm
100/Pk.
31.75 mm
Ja
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mikropipette aus Glas > Capacity: 1uL