Learn More
Cole-Parmer™ Mikropipette aus Glas
Marke:  Cole-Parmer™ 07950-40
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11800120
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
±1 %
1.09 mm
100/Pk.
100 mm
Ja
0.79 mm
Glass
50 μl
Micropipet
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Mikropipette aus Glas > Capacity: 50uL