Learn More
Macherey-Nagel™ Labor-Sprühgerät aus Glas
Wird als Zubehör für Dünnschichtchromatographie-Anwendungen verwendet. Das Macherey-Nagel™ Laborsprühgerät besteht aus einem konischen 100-mL-Kolben aus Klarglas mit einem Sprühstoppersystem und einem Gummikolben/ Schlauch.
Marke:  Macherey-Nagel™ 814101
193.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10206621
  • 202.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Spezifikation
100 mL
Glas
Laborsprüher
Gummiball
Klar-rot
Je 1
TLC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Labor-Sprühgerät aus Glas > Im Lieferumfang enthalten:Gummiball