Learn More
Laboratories Sales™ Injektionsröhrchen, rohrförmig
Hochwertige Glasröhrchen, geeignet für diagnostische, pharmazeutische und medizinische Anwendungen im Labor.
Marke:  Laboratories Sales™ 150826D
55.40 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11792058
  • 59.25 CHF / 160 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus klarem Neutralglas Typ 1B
  • Aluminium-Crimpversiegelungen und Gummistopfen sind erhältlich.
  • Crimp-Handwerkzeuge und Kappenentferner sind ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20mm
24mm
10 ml
160
Röhrenförmig
Injektionsfläschchen
Durchsichtig
Neutrales Glas (Typ 1B)
Anwendungen in den Bereichen Diagnostik, Pharmazie und Gesundheitswesen
20 mm
46 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratories Sales™ Injektionsröhrchen, rohrförmig > Kapazität: 10 ml