Learn More
Laboratories Sales™ Injektionsröhrchen, rohrförmig
Hochwertige Glasröhrchen, geeignet für diagnostische, pharmazeutische und medizinische Anwendungen im Labor.
Marke: Laboratories Sales™ 150870
31.84 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus klarem Neutralglas Typ 1B
- Aluminium-Crimpversiegelungen und Gummistopfen sind erhältlich.
- Crimp-Handwerkzeuge und Kappenentferner sind ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas (Typ 1B) | |
95 | |
Röhrenförmig | |
Injektionsfläschchen |
29 mm | |
20 ml | |
20 mm | |
56 mm |
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.