Learn More
Laboratories Sales™ Injektionsröhrchen, rohrförmig
Hochwertige Glasröhrchen, geeignet für diagnostische, pharmazeutische und medizinische Anwendungen im Labor.
Marke:  Laboratories Sales™ 150865
63.18 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11722997
  • 66.50 CHF / 208 Stück
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Hergestellt aus klarem Neutralglas Typ 1B
  • Aluminium-Crimpversiegelungen und Gummistopfen sind erhältlich.
  • Crimp-Handwerkzeuge und Kappenentferner sind ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas (Typ 1B)
208
Röhrenförmig
Injektionsfläschchen
23 mm
5 ml
20 mm
39 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Laboratories Sales™ Injektionsröhrchen, rohrförmig > Kapazität: 5 ml