Learn More
Alla France™ Aräometer aus Glas
Diese Hydrometer eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Alla France™ Aräometer aus Glas zeichnen sich durch einen eingravierten Referenzpunkt auf dem Schaft aus, der auf mögliche Verschiebungen der Skala hinweist.
36.15 CHF - 40.70 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Allzweck-Dichte-Hydrometer |
Genauigkeit | ±0,002 g/ml |
Länge (metrisch) | 300 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung |
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bereich der relativen Dichte | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11793183
|
Alla France™
3010FG100/20-qp |
1,000 bis 1,100 g/ml |
37.90 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11703193
|
Alla France™
3010FG110/20-qp |
1,100 bis 1,200 g/ml |
38.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11773183
|
Alla France™
3010FG080/20-qp |
0,800 bis 0,900 g/ml |
40.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11713193
|
Alla France™
3010FG120/20-qp |
1,200 bis 1,300 g/ml |
36.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Allzweck-Hydrometer
- 100 g/ml-Reihe
- Dichteskala (g/ml)
- Anzeigewert unter Meniskus
- Ohne Zertifikat
Spezifikation
Je 1 | |
±0,002 g/ml | |
Allgemeine Verwendung |
Allzweck-Dichte-Hydrometer | |
300 mm |