Learn More
Rogo Sampaic™ Hellendahl-Färbekasten aus Glas
Fasst 8 Objektträger mit ca. 76 x 26 mm oder 16 Objektträger, wenn diese Rücken an Rücken liegen. Rogo Sampaic™ Hellendahl-Färbegläser sind aus Kalknatronglas gefertigt.
Marke: Rogo Sampaic™ BPL001
Beschreibung
- Klarglas
- Hohe Form
Spezifikation
Glas | |
8 | |
60 mm | |
100 mm |
Färbebehälter | |
60 x 60 mm | |
60 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Hellendahl-Färbekasten aus Glas > Anzahl der Objektträger: 8 Objektträger
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur