Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
Marke:  Hirschmann™ 1101141
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15231209
  • 78.60 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Hauptpunkt-Ringgraduierung in blau
  • Graduiert bis zur Spitze, Null oben, Typ  3
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
Ja
AS
Pipettierhilfe funktioniert mit verschiedenen Glaskugelventilen für Luftentlastung, Ansaugen und Lieferung
2 mL
Geeignet für Pipetten bis 1000 ml
DIN EN ISO 835
Naturkautschuk
Blau
Pipettenfüller
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS > Kapazität: 2 ml