Learn More
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS
Volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Messpipetten der Klasse AS mit blauer Graduierung werden standardmäßig mit einem Stopfen aus Baumwolle geliefert.
Marke:  Hirschmann™ 1101153
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11780824
  • 94.75 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 835
  • Hauptpunkt-Ringgraduierung in blau
  • Graduiert bis zur Spitze, Null oben, Typ  3
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
Ja
AS
5 mL
Bibbette™ Pipettierhilfe
DIN EN ISO 835
Blau
Ersatzventilsystem
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messpipetten aus Glas, Klasse AS > Kapazität: 5 ml