Learn More
Sartorius™ Glastrichter
Geeignet für den Einsatz mit Vakuumfilterhaltern aus Glas. Sartorius™ Glastrichter sind aus hochwertigem Borosilikatglas gefertigt. Erhältlich mit Füllvolumen von 30, 250 und 400ml.
102.00 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration mit Vakuumfilterhaltern aus Glas |
Produkttyp | Glastrichter |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10440873
|
Sartorius™
6980198 |
400 ml |
191.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10342262
|
Sartorius™
6980119 |
250 ml |
189.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10273491
|
Sartorius™
6980115 |
30 ml |
102.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Lieferbar in drei Größen für den Gebrauch mit verschiedenen Filtergrößen und Filtrationsanwendungen
- Hergestellt aus autoklavierbarem Borosilikatglas
- Für den Gebrauch in Baugruppen mit Vakuumfilterhaltern aus Glas
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Filtration mit Vakuumfilterhaltern aus Glas | |
Glastrichter |