Learn More
Brady™ PNEUMATIC LOCKOUT
Isoliert pneumatische Energie, wobei die Ausgaben und unnötige Arbeiten für die Montage von Absperrventilen vermieden werden. Die Vorrichtung wird am Stecker angebracht und isoliert die Gerätschaften von sämtlichen Druckluftquellen. Für die Mehrzahl von 6 mm, 9 mm und 12 mm Steckern passend.
Marke:  Brady™ 064221
Artikelnummer. 11741885
  • 19.75 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Absperrvorrichtungen für Druckluftschläuche
  • Pneumatische Absperrung
  • Isoliert pneumatische Energie, wobei die Ausgaben und unnötige Arbeiten für die Montage von Absperrventilen vermieden werden
  • Die Vorrichtung wird am Stecker angebracht und isoliert die Gerätschaften von sämtlichen Druckluftquellen
  • Für die Mehrzahl von 6 mm, 9 mm und 12 mm Steckern passend
Spezifikation
Spezifikation
Pneumatische Schnellverriegelung
Rot
OSHA 1910,147
0.31 in.
7,84 mm
Je 1
21 mm
ASSY, PNEUMATIC QUICK DISC. L/O 1 PACK
Glasfaserverstärktes Nylon
2.75 in.
69.85 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
0.827 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ PNEUMATIC LOCKOUT > Rot