Learn More
Brady™ Original-Kabelverriegelungssystem aus glasfaserverstärktem Nylon
Die innovative, patentierte Kabelverriegelung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen. Das Gehäuse besteht aus schlagzähmodifiziertem Nylon.
72.65 CHF
Spezifikation
Produkttyp Original-Kabelsperre
Material Glasfaserverstärktes Nylon
Zertifizierung/Konformität OSHA 1910,147
Beschreibung Original-Kabelsperre
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel 0.31 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11771845
Unterlagen ansehen
Brady™
045191
Blau
72.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11781845
Unterlagen ansehen
Brady™
045192
Gelb
72.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lockout-Vorrichtungen für Kabel
  • Die innovative, patentierte Kabelverriegelung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen. Das Gehäuse besteht aus schlagzähmodifiziertem Nylon. Inklusive eines 1,8 m langen Kabels aus galvanisiertem Stahl (3,2 mm Außendurchmesser)
Spezifikation
Spezifikation
Original-Kabelsperre
OSHA 1910,147
0.31 in.
27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
182,7 mm
Je 1
72 mm
Glasfaserverstärktes Nylon
Original-Kabelsperre
8 mm
72,00 x 182,70 mm
6.5 in.
Verzinkter Stahl
3 in.