Learn More
Brady™ Original-Kabelverriegelungssystem aus glasfaserverstärktem Nylon
Die innovative, patentierte Kabelverriegelung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen. Das Gehäuse besteht aus schlagzähmodifiziertem Nylon.
Marke:  Brady™ 045191
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11771845
  • 72.65 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lockout-Vorrichtungen für Kabel
  • Die innovative, patentierte Kabelverriegelung von Brady ist für schwierige Verriegelungsanforderungen ideal geeignet, u. a. große Absperrventile oder überdimensionale Vorrichtungen. Das Gehäuse besteht aus schlagzähmodifiziertem Nylon. Inklusive eines 1,8 m langen Kabels aus galvanisiertem Stahl (3,2 mm Außendurchmesser)
Spezifikation
Spezifikation
Original-Kabelsperre
Blau
OSHA 1910,147
0.31 in.
27.94 x 76.20 x 165.10 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
182,7 mm
Je 1
72 mm
ASSY, CABLE L/O, BLUE 6 ft.
Glasfaserverstärktes Nylon
Original-Kabelsperre
8 mm
72,00 x 182,70 mm
6.5 in.
Verzinkter Stahl
3 in.