Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
Marke: DWK Life Sciences 747205-1320
24.89 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Steckverbinder haben PTFE-Dichtungen und FKM-O-Ringe
- Blaues glasfaserverstärktes Nylon
- Zur Verwendung bis 150 °C.
Spezifikation
Zum Anschließen von Standard-Rotationsverdampfer-Fallen an Fläschchen | |
13-425 bis 20/400 | |
Steckverbinder |
PTFE-Dichtungen | |
Nylon |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen > Verbindungsstück; 13 mm-425 bis 20 mm-400
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur