Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
Marke:  DWK Life Sciences 747205-1315
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15389796
  • 29.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
  • Die Steckverbinder haben PTFE-Dichtungen und FKM-O-Ringe
  • Blaues glasfaserverstärktes Nylon
  • Zur Verwendung bis 150 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zum Anschließen von Standard-Rotationsverdampfer-Fallen an Fläschchen
13-425 bis 15/425
Steckverbinder
PTFE-Dichtungen
Nylon
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen > Verbindungsstück; 13 mm-425 bis 15 mm-425