Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
Marke:  DWK Life Sciences 747205-1820
43.18 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11892933
  • 45.45 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Die Steckverbinder haben PTFE-Dichtungen und FKM-O-Ringe
  • Blaues glasfaserverstärktes Nylon
  • Zur Verwendung bis 150 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zum Anschließen von Standard-Rotationsverdampfer-Fallen an Fläschchen
18-400 bis 20/400
Steckverbinder
PTFE-Dichtungen
Nylon
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Kimble™ Glasgefüllter Nylonsteckverbinder mit PTFE-Dichtungen > Verbindungsstück; 18mm-400 bis 20mm-400