Learn More
Gravis Tropfflaschen aus Glas Artikelnummer.: 11764905
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gravis Tropfflaschen aus Glas
Artikelnummer. 11764905
60 ml, Je 127
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
Anzahl pro Karton:
Je 127
Je 156
Artikelnummer. 11764905
Marke: Gravis C007341127+U26061INV
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Einlagern und Dispensieren kleiner Mengen flüssiger Proben. Die Gravis Glas-Tropfflaschen sind in drei verschiedenen Kapazitäten erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
  • Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
  • Lieferung montiert mit Schraubverschluss, Spritzkolben und Röhrchen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 ml
Material Glas
Anzahl pro Karton Je 127
Höhe (metrisch) 120 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gravis Tropfflaschen aus Glas >