Learn More
Gravis Tropfflaschen aus Glas
Zum Einlagern und Dispensieren kleiner Mengen flüssiger Proben. Die Gravis Glas-Tropfflaschen sind in drei verschiedenen Kapazitäten erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Marke: Gravis C007271156+U26031INV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas
- Lieferung montiert mit Schraubverschluss, Spritzkolben und Röhrchen
Spezifikation
30 ml | |
Glas | |
Je 156 | |
90 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gravis Tropfflaschen aus Glas > Fassungsvermögen: 30ml; Menge: 156
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur