Learn More
Hanna Instruments™ pH-Kombinationselektrode mit Glasschaft
Die Messelektrode mit Silberring eignet sich dank ihrer besonderen Konstruktion optimal für die argentometrische Titration.
368.00 CHF - 386.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
Typ | pH-Kombinationselektrode |
Enthält | 1 m Koaxialkabel, BNC-Anschluss |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10360101
|
Hanna Instruments™
HI1131B |
120 mm |
368.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
|||||
11577739
|
Hanna Instruments™
HI1110B |
150 mm |
386.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Empfohlen für die Verwendung mit pH 20- und pH 21 pH-Messgeräten
- Für allgemeine Laboranwendungen
- Kombination pH/Elektrode
- Glaskörper-ORP-Halbzellenelektrode mit BNC-Stecker
- Sensorelektrode mit einem Silberring und in Verbindung mit einer Referenzhalbzellenelektrode
- Designansatz ideal für den Einsatz in argentometrischen Titrationen
Spezifikation
BNC-Anschluss | |
pH-Kombinationselektrode | |
Glas | |
20 bis 40 °°C |
12 mm | |
1 m Koaxialkabel, BNC-Anschluss | |
0 bis 13 |