Learn More
Hanna Instruments™ pH-Kombinationselektrode mit Glasschaft
Die Messelektrode mit Silberring eignet sich dank ihrer besonderen Konstruktion optimal für die argentometrische Titration.
Marke: Hanna Instruments™ HI1131B
Beschreibung
- Empfohlen für die Verwendung mit pH 20- und pH 21 pH-Messgeräten
- Für allgemeine Laboranwendungen
- Kombination pH/Elektrode
- Glaskörper-ORP-Halbzellenelektrode mit BNC-Stecker
- Sensorelektrode mit einem Silberring und in Verbindung mit einer Referenzhalbzellenelektrode
- Designansatz ideal für den Einsatz in argentometrischen Titrationen
Specifications
BNC-Anschluss | |
pH-Kombinationselektrode | |
1 m Koaxialkabel, BNC-Anschluss | |
Glas | |
20 bis 40 °°C |
12 mm | |
Für Labor- und Bieranalysen | |
120 mm | |
0 bis 13 |