Learn More
Bellingham + Stanley™ Polarimeterröhren aus Glas mit Zentralbefüllung
Kompatibel mit den meisten Polarimetermarken. Bellingham + Stanley™ Glas-Polarimeterröhrchen werden nach hohen Standards gemäß den ICUMSA-Empfehlungen hergestellt. Die Röhrchenenden sind präzise geschliffen, um optische Rotationsmessungen von höchster Präzision zu erzielen.
397.00 CHF
Spezifikation
Typ Polarimeter-Röhre mit trichterförmigem, zentralem Füllbecher für viskose Proben
Material Glas, Standard 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Polarimeter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11960078
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Bellingham + Stanley™
35-57
100 mm
397.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11970078
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Bellingham + Stanley™
35-58
200 mm
397.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Füllschläuche mit standardmäßigem 8-mm-Glas in der Mitte
  • Mit trichterförmigem zentralem Einfüllbecher für viskose Proben
  • Präzisionsschliff mit Fenstern aus speziell ausgewähltem spannungsarmem Glas
  • Erhältlich in Längen von 100 und 200 mm
Spezifikation
Spezifikation
Polarimeter-Röhre mit trichterförmigem, zentralem Füllbecher für viskose Proben
Glas, Standard 8 mm
Polarimeter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham + Stanley™ Polarimeterröhren aus Glas mit Zentralbefüllung