Learn More
Bellingham Stanley™ ROEHRE BRAS CENTRAL 200MM
Marke: Bellingham Stanley™ 35-47
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Zentrales Füllrohr | |
Röhre: Glas; Endkappe Nylon 66 | |
Polarimetry | |
200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham Stanley™ ROEHRE BRAS CENTRAL 200MM > Kann verwendet werden mit:Polarimetrie
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur