Learn More
Macherey-Nagel™ Glaskapillare 1μl (VE=3x50Stck.) K/PACKUNG
Glaskapillaren mit 1 μl Volumen (ca. 6,5 cm Länge).
Marke:  Macherey-Nagel™ 814022
Artikelnummer. 10730903
  • 84.50 CHF / 150 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Glass capillaries with 1 μL volume (approx. 6.5 cm length).
Glaskapillaren mit 1 μl Volumen (ca. 6,5 cm Länge).
Spezifikation
Spezifikation
Kapillarsäule
Je 1
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Glaskapillare 1μl (VE=3x50Stck.) K/PACKUNG > Größe:3 x 50mm