Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2822180
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Polyethylenstopfen
- Mit bernsteinfarbener Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
100 ml | |
170 mm | |
12/21 NS Standardschliff | |
Ja |
Polyethylen | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
± 0.1 ml | |
±0,1 ml | |
A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen > Fassungsvermögen:100 ml; Buchsenverbindung:12/21 NS Standardschliff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur