Learn More
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen
Ermöglicht die genaue und sichere Messung und Handhabung von Flüssigkeiten im Labor. Hirschmann Instruments™ Messkolben der Klasse A mit Mehrzweckstopfen werden aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke:  Hirschmann™ 2822193
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10315231
  • 58.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mit Polyethylenstopfen
  • Mit bernsteinfarbener Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
1000 ml
300 mm
24/29 NS Standardschliff
Ja
Polyethylen
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.4 ml
±0.4 ml
A
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben der Klasse A mit Poly-Stopfen > Fassungsvermögen:1.000 ml; Buchsenverbindung:24/29 NS Standardschliff