Learn More
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Büretten der Klasse A mit Poly-Stopfen mit blauer Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
Marke: Hirschmann™ 2820197
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit NS-Schliff und Polyethylenstopfen
- Gemäß DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenidentifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042 | |
5000 ml | |
470 mm | |
34/35 NS Standardschliff | |
Ja |
Polyethylen | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
± 1.2 ml | |
±1.2 ml | |
A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messkolben aus Glas, mit blauer Graduierung und Polyethylen-Stopfen > Fassungsvermögen:5.000 ml; Buchsenverbindung:34/35 NS Standardschliff
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur